Learn More
IL-10R alpha Antibody (1B1.3a), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-63577AF647
Product Code. 18090404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 562.00
    € 531.30 / 0.10mL
    Save € 30.70
    5% Off
Description
IL-10R alpha Monoclonal specifically detects IL-10R alpha in Mouse, Human (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IL-10R alpha
Monoclonal
Alexa Fluor 647
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
IL10RA
Purified recombinant extracellular region of mouse CD210
0.1 mL
Cytokine Research
3587
Mouse, Human (Negative)
Purified
Flow Cytometry
1B1.3a
Flow Cytometry
CD210 antigen, CDw210a, HIL-10R, IBD28, IL-10 receptor subunit alpha, IL-10R subunit 1, IL-10R1, IL-10RA, IL10RIL-10R subunit alpha, interleukin 10 receptor, alpha, interleukin-10 receptor alpha chain, Interleukin-10 receptor subunit 1, interleukin-10 receptor subunit alpha
Rat
Protein G purified
RUO
Primary
NB100-63577 recognizes mouse CDw210a, a cell surface glycoprotein of approximately 110KD, also known as Interleukin-10 receptor 1 (IL-10R1). The epitope recognised by this antibody has been localised to the ligand binding domain within the extracellular region of mouse CDw210a. Mouse CDw210a is expressed by a range of cells including thymocytes, T cells, B cells and monocytes. This clone is reported to neutralize the effects of IL-10 (1).
Store at 4C in the dark.
IgG1
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only