Learn More
Beskrivelse
IL-12 p70/IL-12A Polyclonal specifically detects IL-12 p70/IL-12A in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Product Type | Antibody |
| Product Line | Novus |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?