Learn More
IL-12 R beta 2 Antibody (093), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-90421AF647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-12 R beta 2 Monoclonal specifically detects IL-12 R beta 2 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
| IL-12 R beta 2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| ELISA | |
| 93 | |
| ELISA | |
| IL-12 receptor beta 2, IL-12 receptor subunit beta-2, IL-12R subunit beta-2, IL-12RB2, IL-12R-beta-2, interleukin 12 receptor, beta 2, interleukin-12 receptor beta-2 chain, interleukin-12 receptor subunit beta-2 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse IL-12 R beta 2 (NP_032380.1; Met1-Asn637). | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 3595 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur