missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ IL-13 Antibody (M1295) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals™ NBP3-28690-1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-13 Monoclonal antibody specifically detects IL-13 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
| IL-13 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| P35225 | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| M1295 | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| ALRHMGC116789, BHR1interleukin-13, IL-13MGC116788, interleukin 13, MGC116786, NC30, P600 | |
| IL-13 | |
| 1 mg | |
| Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity | |
| 3596 | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur