missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-17F Antibody (4H450), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-27319AF750
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IL-17F Monoclonal specifically detects IL-17F in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
| IL-17F | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| IL17F | |
| Full-length recombinant MRkIPkVGHT FFQkPESCPP VPGGSMkLDI GIINENQRVS MSRNIESRST SPWNYTVTWD PNRYPSEVVQ AQCRNLGCIN AQGkEDISMN SVPIQQETLV VRRkHQGCSV SFQLEkVLVT VGCTCVTPVI HHVQ | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 κ |
| Western Blot | |
| 4H450 | |
| Western Blot | |
| Cytokine ML-1, IL-17Finterleukin-17F, IL24, IL-24, interleukin 17F, Interleukin-24, ML-1, ML1interleukin-24 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| Biologically Active Proteins, Cytokine Research | |
| 112744.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto