Learn More
IL-17F Antibody (B-F60), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-14589AF488
Product Code. 18594106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 506.00
    € 477.75 / 0.10mL
    Save € 28.25
    5% Off
Description
IL-17F Monoclonal antibody specifically detects IL-17F in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IL-17F
Monoclonal
Alexa Fluor 488
Cytokine ML-1, IL-17Finterleukin-17F, interleukin 17F
Recombinant human IL-17F
0.1 mL
Biologically Active Proteins, Cytokine Research
112744
Store at 4°C in the dark.
IgG2b κ
ELISA
B-F60
50mM Sodium Borate
Mouse
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado