missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-1Rrp2/IL-1R6 Antibody (spesolimab) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28329JF525
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IL-1Rrp2/IL-1R6 Monoclonal antibody specifically detects IL-1Rrp2/IL-1R6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
| IL-1Rrp2/IL-1R6 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| IL-1Rrp2, IL1RRP2IL1R-rp2Interleukin-1 receptor-related protein 2, interleukin 1 receptor-like 2, interleukin-1 receptor-like 2 | |
| IL-1RL2/ IL-36R | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| spesolimab | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 8808 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido