Learn More
IL-2 Antibody (365), DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-90004C
Product Code. 18201877
  • € 651.00 / 0.10mL
Description
IL-2 Monoclonal specifically detects IL-2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IL-2
Monoclonal
DyLight 650
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA
365
ELISA
aldesleukin, IL-2, IL-2lymphokine, interleukin 2, interleukin-2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, T cell growth factor, T-cell growth factor, TCGF
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-2 (P60568-1; Ala21-Thr153).
0.1 mL
Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers
3558
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado