Learn More
IL-2 Antibody (5343), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB10442B
Product Code. 30029014
  • € 583.00 / 0.10mL
Description
IL-2 Monoclonal antibody specifically detects IL-2 in Human samples. It is validated for Neutralization, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IL-2
Monoclonal
Biotin
PBS
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Neutralization, Flow Cytometry, CyTOF
5343
Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
aldesleukin, IL-2, IL-2lymphokine, interleukin 2, interleukin-2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, T cell growth factor, T-cell growth factor, TCGF
E. coli-derived recombinant human IL-2, Ala21-Thr153, Accession # NP_000577
0.1 mL
Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers
3558
Store at 4C in the dark.
IgG1
Documents
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.