Få mere at vide
IL-2 Antibody (B-G5) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-14593JF525
Produktkode 30169518
  • € 441.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
IL-2 Monoclonal antibody specifically detects IL-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot,Functional Assay,Enzyme-linked Immunosorbent Spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
IL-2
Monoclonal
Janelia Fluor 525
aldesleukin, IL-2, IL-2lymphokine, interleukin 2, interleukin-2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, T cell growth factor, T-cell growth factor, TCGF
Natural human IL-2
0.1 mL
Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers
3558
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Flow Cytometry, ELISA, Western Blot, Functional Assay, ELISpot
B-G5
50mM Sodium Borate
Mouse
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.