missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-23R Antibody (218213) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Product Code. 30169751 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30169751 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30169751 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB14001JF585

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IL-23R Monoclonal antibody specifically detects IL-23R in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-23R
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 218213
Conjugate Janelia Fluor 585
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias IBD17, IL-23 receptor, IL-23R, interleukin 23 receptor, interleukin-23 receptor
Host Species Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-23 R, Gly24-Ile354, Accession # Q5VWK5
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Immunology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 149233
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.