Learn More
IL-36Ra/IL-1F5 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-41241AF750
Product Code. 18142748
  • € 688.00 / 0.10mL
Description
IL-36Ra/IL-1F5 Polyclonal antibody specifically detects IL-36Ra/IL-1F5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IL-36Ra/IL-1F5
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 750
FIL1, FIL1 delta, FIL1-delta, IL-1RP3, IL-1L1, IL-1-delta), FIL1DIL-1 delta, IL1F5 (Canonical product IL-1F5a), IL-1RP3, IL36RA, IL-36RA, interleukin 1 family, member 5 (delta), interleukin 1, delta, Interleukin 36 Receptor Antagonist, interleukin-1 family member 5, Interleukin-1 HY1, Interleukin-1 receptor antagonist homolog 1, Interleukin-1-like protein 1, Interleukin-36 Receptor Antagonist
Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human IL-36RN. The immunogen is located within the last 50 amino acids of IL-36RN. Amino Acid Squence: PEADQPVRLTQLPENGGWN
0.1 mL
Biologically Active Proteins
26525
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt