Learn More
IL-3R alpha/CD123 Antibody (001), DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-12772V
Product Code. 18522015
  • € 553.00 / 100µL
Description
IL-3R alpha/CD123 Monoclonal antibody specifically detects IL-3R alpha/CD123 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IL-3R alpha/CD123
Monoclonal
DyLight 405
CD123, CD123 antigen, hIL3Ra, hIL-3Ra, IL-3 receptor subunit alpha, IL3R, IL-3R subunit alpha, IL-3RA, IL-3R-alpha, IL3RAY, IL3RX, IL3RY, interleukin 3 receptor, alpha (low affinity), interleukin-3 receptor subunit alpha, MGC34174
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse IL-3R alpha/CD123 (Met1-Lys331; Accession#: EDL20630.1)
100 μg
B Cell Development and Differentiation Markers, Cytokine Research, Oncogenes, Protein Kinase
3563
Store at 4°C in the dark.
IgG
ELISA
001
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Mouse
Purified
Product Suggestions
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado