missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-6 Antibody (Chugai SK2), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-28422CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IL-6 Monoclonal antibody specifically detects IL-6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| IL-6 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6 | |
| IL-6/ IFNb2 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience | |
| 3569 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Chugai SK2 | |
| PBS | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu