Learn More
IL-6 Antibody (MEDI 5117) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28446JF585
Product Code. 30176227
  • € 431.00 / 0.10mL
Description
IL-6 Monoclonal antibody specifically detects IL-6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IL-6
Monoclonal
Janelia Fluor 585
B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6
IL-6/ IFNb2
0.1 mL
Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience
3569
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
MEDI 5117
50mM Sodium Borate
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato