Learn More
ILK Monoclonal Antibody (OTI2H3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA804883
Encompass_Preferred
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17594633
  • € 540.87 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Transduction of extracellular matrix signals through integrins influences intracellular and extracellular functions, and appears to require interaction of integrin cytoplasmic domains with cellular proteins. Integrin-linked kinase (ILK), interacts with the cytoplasmic domain of beta-1 integrin. This gene encodes a serine/threonine protein kinase with 4 ankyrin-like repeats, which associates with the cytoplasmic domain of beta integrins and acts as a proximal receptor kinase regulating integrin-mediated signal transduction. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
ILK
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q13418
ILK
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-244 of human ILK produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Western Blot
OTI2H3
Unconjugated
ILK
HEL-S-28, ILK-1, ILK-2, P59, p59ILK
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
3611
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt