Learn More
ILT6/CD85e/LILRA3 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-00150CL1
Artikelnummer. 30150963
  • € 822.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
ILT6/CD85e/LILRA3 Polyclonal antibody specifically detects ILT6/CD85e/LILRA3 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
ILT6/CD85e/LILRA3
Polyclonal
PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
11026
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
IgG
ELISA
CoraFluor 1
CD85 antigen-like family member E, CD85e antigen, HM31, ILT-6, ILT6CD85e, Immunoglobulin-like transcript 6, leucocyte immunoglobulin-like receptor, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 4, leukocyte immunoglobulin-like receptor A3, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 3, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (without TM domain), member3, LIR4CD85E, LIR-4HM43e3, Monocyte inhibitory receptor HM43/HM31
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human ILT6/CD85e/LILRA3 (Accession#: AAH28208.1; Met1-Glu439)
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.