Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanol, 90%, BLD Pharm™
Product Code. 31450871
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31450871 250 mg
31441310 100 mg
31434395 1 g
31447575 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31450871 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD134383250mg
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
CAS 82090-52-6
Molecular Formula C8H8N2O
MDL Number MFCD06797471
Quantity 250 mg
SMILES OCC1=CN2C=CC=CC2=N1
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Percent Purity 90%
Chemical Name or Material Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanol
Product Title
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.