Learn More
Imiquimod, MedChemExpress
Beskrivelse
Imiquimod (R 837), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Imiquimod |
| Physical Form | Powder |
| CAS | 99011-02-6 |
| Color | White |
| Quantity | 500 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H16N4 |
| For Use With (Application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | R 837 |
| Solubility Information | H2O : 2.64 mg/mL (10.99 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 2 mg/mL (8.32 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?