Learn More
IMP3 Antibody (IMP3/8985R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-24183AF405
Product Code. 18611520
  • € 679.00 / 0.10mL
Description
IMP3 Monoclonal antibody specifically detects IMP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IMP3
Monoclonal
Alexa Fluor 405
BRMS2mitochondrial ribosomal protein S4, C15orf12, chromosome 15 open reading frame 12, FLJ10968, IMP3, U3 small nucleolar ribonucleoprotein, homolog (yeast), MRPS4DKFZp586L0118, U3 small nucleolar ribonucleoprotein protein IMP3, U3 snoRNP protein 3 homolog, U3 snoRNP protein IMP3
Recombinant fragment of human IMP3 protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
DNA replication Transcription Translation and Splicing
55272
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
IMP3/8985R
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato