Learn More
IMPG1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-57461
 View more versions of this product
Product Code. 18217224
  • € 572.00 / 100µL
Description
IMPG1 Polyclonal specifically detects IMPG1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IMPG1
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Frozen
GP147, interphotoreceptor matrix proteoglycan 1, IPM150, SPACR
Rabbit
Affinity Purified
RUO
3617
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
IMPG1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:DTGEYQDWVSICQQETFCLFDIGKNFSNSQEHLDLLQQRIKQRSFPDRKDEISAEKTLGEPGETIVISTDVANVSLGPFPLTPD
100 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only