Learn More
Invitrogen™ Importin 9 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5990), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA553937
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30089729
  • € 207.00 / 20µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Functions in nuclear protein import as nuclear transport receptor. Serves as receptor for nuclear localization signals (NLS) in cargo substrates. Is thought to mediate docking of the importin/substrate complex to the nuclear pore complex (NPC) through binding to nucleoporin and the complex is subsequently translocated through the pore by an energy requiring, Ran-dependent mechanism. At the nucleoplasmic side of the NPC, Ran binds to the importin, the importin/substrate complex dissociates and importin is re-exported from the nucleus to the cytoplasm where GTP hydrolysis releases Ran. The directionality of nuclear import is thought to be conferred by an asymmetric distribution of the GTP-and GDP-bound forms of Ran between the cytoplasm and nucleus. Mediates the nuclear import of H2B histone, RPS7 and RPL18A. Prevents the cytoplasmic aggregation of RPS7 and RPL18A by shielding exposed basic domains. May also import H2A, H3, H4 histones, RPL4 and RPL6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Importin 9
Recombinant Monoclonal
2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q91YE6, Q96P70
IPO9
A synthesized peptide derived from human Importin 9/RANBP9 (91-155AA).
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
23GB5990
Unconjugated
IPO9
0710008K06Rik; AI845704; C78347; DKFZp761M1547; FLJ10402; HSPC273; Imp9; imp9a; imp9b; importin 9; importin-9; importin-9a; importin-9b; Ipo9; KIAA1192; mKIAA1192; Ran binding protein 9; ran-binding protein 9; RANBP9; RP11-90L20.4
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
226432, 304817, 55705
-20°C
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado