Learn More
Hirschmann™ Individual Calibration Certificate (DAkkS)
Product Code. 10712193
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Burettes (2 mL, 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL)
Graduated Pipettes (0.1 mL, 0.2 mL, 0.5 mL, 1 mL, 2 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL, 25 mL, 50 mL)
Volumetric Flasks (1 mL, 2 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, 2000 mL, 5000 mL, 10000 mL)
akku-drive 20 + 50 mL
ceramus and ceramus-classic (fixed volumes 1 to 50 mL)
ceramus and ceramus-classic (variable volumes 0.2 to 60 mL)
labopette (fixed volume 0.5 μL to 5 mL)
labopette (variable volume 0.5 μL to 5 mL), labopettor
labopette 12-channel (5 to 250 μL)
labopette 8-channel (0.5 to 250 μL)
opus 10, 20 + 50 mL
solarus 10 + 20 + 50 mL
Unit Size:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10712193
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 9980113
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Individual DAkkS calibration certificate with a individual serial number ID on the instrument and the certificate, tested and documented in the Hirschmann™ DAkks calibration laboratory.
  • Individual DAkkS calibration certificate
  • With serial number
  • Markings with instrument ID
  • With the DAkkS documentation
Spezifikation
For Use With (Equipment) akku-drive 20 + 50 mL
Description Individual Calibration Certificate
Product Type DAkkS Certificate
For Use With (Application) Hirschmann liquid handling devices delivered from Hirschmann production
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt