missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Influenza A H1N1 Neuraminidase Antibody (2F10E12G1), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-06579AF488
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Influenza A H1N1 Neuraminidase Monoclonal antibody specifically detects Influenza A H1N1 Neuraminidase in Influenza virus N1 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
| Influenza A H1N1 Neuraminidase | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant influenza A virus H1N1 Neuraminidase. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| 2F10E12G1 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Influenza virus N1 | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido