Learn More
Alfa Aesar™ Influenza Matrix Peptide (FluM1 58-66)
For cellular and molecular biology applications
Merk:  Alfa Aesar™ J66181.M¬
Overige gegevens : Gewicht : 0.00001kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447439
  • € 101.00 / 1 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
966.19
1mg
Gly-Ile-Leu-Gly-Phe-Val-Phe-Thr-Leu
-30° to -10°C
HPLC
Solid
RUO
Influenza Matrix Peptide (FluM1 58-66)