Learn More
iNOS Antibody (4E5), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-22119B
Product Code. 18492032
  • € 587.00 / 0.10mL
Description
iNOS Monoclonal antibody specifically detects iNOS in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
iNOS
Monoclonal
Biotin
EC 1.14.13.39, Hepatocyte NOS, HEP-NOS, Inducible NO synthase, Inducible NOS, INOS, nitric oxide synthase 2, inducible, nitric oxide synthase 2A (inducible, hepatocytes), nitric oxide synthase, inducible, nitric oxide synthase, macrophage, NOS, NOS type II, NOS2A, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2
iNOS Antibody (4E5) was made to a purified recombinant fragment of human iNOS (C-terminus) expressed in E. coli. [UniProt# P35228]
0.1 mL
Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, HIF Target Genes, Hypoxia, Inflammation, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Neurotransmission
4843
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Flow Cytometry (Intracellular Staining)
4E5
PBS
Mouse
Ammonium sulfate precipitation
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Certificates
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado