Learn More
Integrin alpha 2/CD49b Antibody (31H4), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-50145DL594
Product Code. 18696089
  • € 467.00 / 0.10mL
Description
Integrin alpha 2/CD49b Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 2/CD49b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Integrin alpha 2/CD49b
Monoclonal
DyLight 594
alpha-2 subunit, CD49b antigen, integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor), VLA 2
Purified human b1 integrin preparation from HT1080 fibrosarcoma cell extract.
0.1 mL
Cellular Markers, Innate Immunity, Signal Transduction
3673
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, CyTOF
31H4
50 mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Suggestions
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado