Learn More
Integrin alpha 2/CD49b Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 302.00 - € 498.00
Specifications
Antigen Integrin alpha 2/CD49b
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18606405
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-38995-25ul
25 μL
€ 302.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18161679
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-38995
0.1 mL
€ 498.00
0.10mL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
Integrin alpha 2/CD49b Polyclonal specifically detects Integrin alpha 2/CD49b in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
Integrin alpha 2/CD49b
Polyclonal
Rabbit
Cellular Markers, Innate Immunity, Signal Transduction
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
alpha-2 subunit, CD49b antigen, integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor), VLA 2
ITGA2
IgG
Affinity Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
P17301
3673
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ALEAYSETAKVFSIPFHKDCGEDGLCISDLVLDVRQIPAAQEQPFIVSNQNKRLTFSVTLKNKRESAYNTGIVVDFSENLFFASFSLPV
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato