Learn More
Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 Antibody (Hu117), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB10078MFV500
Product Code. 18579946
  • € 674.00 / 0.10mL
Description
Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1
Monoclonal
mFluor Violet 500 SE
50mM Sodium Borate
Human
0.1 mL
Innate Immunity
3676
Store at 4C in the dark.
Flow Cytometry, CyTOF
Hu117
Flow Cytometry, CyTOF-ready
269C wild type, CD49 antigen-like family member D, CD49d, CD49d antigen, CD49Dantigen CD49D, alpha-4 subunit of VLA-4 receptor, IA4, integrin alpha 4, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit, Integrin alpha-IV, integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor), MGC90518, very late activation protein 4 receptor, alpha 4 subunit, VLA-4 subunit alpha
Human Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1
RUO
Primary
Human
IgG1
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt