Learn More
Integrin alpha 6/CD49f Antibody (CL6957) [DyLight 755], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-76523IR
Product Code. 30292433
  • € 737.00 / 0.10mL
Description
Integrin alpha 6/CD49f Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 6/CD49f in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Integrin alpha 6/CD49f
Monoclonal
DyLight 755
CD49 antigen-like family member F, CD49f, CD49f antigen, DKFZp686J01244, FLJ18737, integrin alpha-6, integrin alpha6B, integrin, alpha 6, ITGA6B, VLA-6
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P23229, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Signal Transduction
3655
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL6957
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Promotions
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.