Learn More
Integrin beta 3/CD61 Antibody (ITGB3/1713), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-54562AF647
Product Code. 18409684
  • € 617.00 / 100µL
Description
Integrin beta 3/CD61 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 3/CD61 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Integrin beta 3/CD61
Monoclonal
Alexa Fluor 647
CD61, CD61 antigen, GP3Aplatelet glycoprotein IIIa, GPIIIaintegrin beta-3, integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61), ITG B3, Platelet membrane glycoprotein IIIa
Recombinant human Integrin beta 3/CD61 protein (Uniprot: P05106)
100 μg
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction
3690
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
ITGB3/1713
50 mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.