Learn More
Integrin beta 4/CD104 Antibody (CL6972) [Janelia Fluor« 646], Novus Biologicals Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsBeskrivning
Integrin beta 4/CD104 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 4/CD104 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Integrin beta 4/CD104 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL6972 |
| Conjugate | Janelia Fluor 646 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CD104, CD104 antigen, GP150, integrin beta-4, integrin beta-4 subunit, integrin, beta 4 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P16144, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?