Learn More
Integrin beta 7 Antibody (473207), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB4669APCCY7
Product Code. 30034546
  • € 685.00 / 0.10mL
Description
Integrin beta 7 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Integrin beta 7
Monoclonal
APC-Cyanine7
PBS
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry
473207
Flow Cytometry
Gut homing receptor beta subunit, integrin beta 7 subunit, integrin beta-7, integrin, beta 7
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Integrin beta 7 long isoform, Glu20-His723, Accession # P26010
0.1 mL
Signal Transduction
3695
Store at 4C in the dark. Do not freeze.
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado