Learn More
Iodoethane, 98%, pure, stabilized with silver
Product Code. 11964501 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
Product Code. 11964501
Brand: Thermo Scientific Acros 332120025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-03-6 | C2H5I | 155.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-03-6, 64-19-7
Molecular Formula C2H5I
Molecular Weight (g/mol) 155.97
MDL Number MFCD00001091
InChI Key HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
SMILES CCI
Specifica
Melting Point -108.0°C
Color Colorless to Yellow or Pink
Density 1.9500g/mL
Boiling Point 69.0°C to 73.0°C
Flash Point 62°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.5100 to 1.5130
Quantity 2.5 kg
Beilstein 01,96
Merck Index 15,3868
Specific Gravity 1.95
Solubility Information Solubility in water: 4g/L (20°C),slowly decomposes in water. Other solubilities: miscible with most other organic solvents,soluble in alcohol,ether,chloroform
IUPAC Name iodoethane
Stabilizer silver
Viscosity 0.592 mPa.s (20°C)
Formula Weight 155.97
Percent Purity 98%
Grade Pure
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Iodoethane, Stabilized
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato