Learn More
Iohexol, MedChemExpress
Description
Iohexol is a radiographic contrast agent and can be applied for myelography, computerized tomography (cisternography, ventriculography) and MicroCT imaging in vivo.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Iohexol |
| CAS | 66108-95-0 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H26I3N3O9 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | H2O : ≥ 50 mg/mL (60.89 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (60.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(I)C(N(C(C)=O)CC(O)CO)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I)NCC(O)CO |
| Molecular Weight (g/mol) | 821.14 |
| Formula Weight | 821.14 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?