Learn More
Iopamidol, MedChemExpress
Descripción
Iopamidol is a nonionic, X-Ray iodinated contrast agent (CA) for a wide variety of diagnostic applications. Iopamidol contains amide and hydroxyl functionalities that can be exploited for the generation of the chemical exchange saturation transfer (CEST) contrast.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Iopamidol |
| CAS | 60166-93-0 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H22I3N3O8 |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | B-15000 SQ-13396 |
| Solubility Information | H2O : 100 mg/mL (128.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (64.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(I)C(NC([C@@H](O)C)=O)=C(I)C(C(NC(CO)CO)=O)=C1I)NC(CO)CO |
| Molecular Weight (g/mol) | 777.09 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?