Learn More
Memmert™ Iq/Oq Document With Device-Specific Works Test Data (1 Temperature Value), For If110Bw
Shop All Memmert ProductsDescription
- IQ/OQ document with works test data for chamber
- 9 measuring points (size 30), 27 measuring points (sizes 55 - 1060) to DIN 12880:2007-05 (further temperature values on demand), PQ check list as support for validation by customer
Specifications
Specifications
| Product Type | IQ/OQ Documentation |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?