Learn More
IQCG Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 624.00
Specifications
Antigen IQCG
Dilution Western Blot 0.04-0.4 μg/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18687238
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-62622-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18672049
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-62622
100 μg
€ 624.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
IQCG Polyclonal antibody specifically detects IQCG in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
IQCG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
DKFZp434B227, FLJ11667, FLJ23571, FLJ37775, IQ domain-containing protein G, IQ motif containing G
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LDKLPMASTITKIPSPLITEEGPNLPEIRHRGRFAVEFNKMQDLVFKKPTRQTIMTTETLKKIQIDRQFFSDVIADTIKELQDSATYNSLLQA
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 0.04-0.4 μg/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
84223
IgG
Protein A purified
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt