Läs mer
IRE1 alpha Antibody (10B2B2), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-05787APC
Produktkod. 18622779
  • € 407.00 / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
IRE1 alpha Monoclonal antibody specifically detects IRE1 alpha in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IRE1 alpha
Monoclonal
APC
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
10B2B2
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
EC 2.7.11, endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1, Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, ER to nucleus signalling 1, FLJ30999, hIRE1p, inositol-requiring 1, Inositol-requiring protein 1, IRE 1a, IRE1a, Ire1-alpha, IRE1MGC163279, IRE1P, MGC163277, protein kinase/endoribonuclease, serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1
This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human IRE1 alpha (Uniprot#: O75460-1; Pro 465-Leu 977).
0.1 mL
Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Diabetes Research, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Unfolded Protein Response
2081
Store at 4C in the dark.
IgG2b
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.