Description
IRE1 alpha Polyclonal antibody specifically detects IRE1 alpha in Human, Mouse, Rat, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Specifications
Spécification
| Antigen | IRE1 alpha |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1.0 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS |
| Gene Accession No. | O75460 |
| Gene Alias | EC 2.7.11, endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1, Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, ER to nucleus signalling 1, FLJ30999, hIRE1p, inositol-requiring 1, Inositol-requiring protein 1, IRE 1a, ire1 alpha p Ser724, ire1 alpha phosphorylation, IRE1a, ire1-alpha, IRE1MGC163279, IRE1P, MGC163277, phospho ire1 alpha, phospho-ire1 alpha, phospho-ire1a, p-ire1 alpha, protein kinase/endoribonuclease, serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1 |
| Immunogen | See individual datasheets. |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?