Learn More
R&D Systems™ Iressa
Artikelnummer. 30001338
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30001338 10 mg 10mg
18093942 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30001338 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 3000/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 246.00
    € 232.05 / 10mg
    Save € 13.95
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Orally active, selective EGFR inhibitor
Iressa is an orally active, selective inhibitor of EGFR tyrosine kinase (IC50 = 23 - 79 nM). Shows minimal activity against ErbB2, KDR, c-flt, PKC, MEK and ERK-2. Blocks EGFR autophosphorylation and inhibits tumor growth in mice bearing a range of human xenografts. Also inhibits growth of brain metastases in mouse model of non-small cell lung cancer. View information regarding the usage of Iressa for non-clinical studies .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 184475-35-2
Molecular Formula C22H24ClFN4O3
Spezifikation
Quantity 10 mg
Product Line Tocris
Formula Weight 446.9
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 446.91
Chemical Name or Material N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinamine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.