Learn More
Iron(II) Fumarate, TRC
Product Code. 30135577
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30135577 5 g 5g
30134704 25 g 25g
30010893 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30135577 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI7753005G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-01-5
Molecular Formula C4 H2 O4 . Fe
Molecular Weight (g/mol) 169.9
Synonym Ferrous fumarate, Iron(II) (E)-butenedioate
IUPAC Name (E)-but-2-enedioate;iron(2+)
SMILES [Fe+2].[O-]C(=O)\C=C\C(=O)[O-]
Spécification
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H4O4.Fe/c5-3(6)1-2-4(7)8;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);/q;+2/p-2/b2-1+;
Formula Weight 169.9303
Chemical Name or Material Iron(II) Fumarate