Learn More
Alfa Aesar™ Iron(III) oxide, alpha-phase, nanopowder, 98% (metals basis)
Merk:  Alfa Aesar™ 047044.36
Overige gegevens : CAS : 1309-37-1 Gewicht : 0.50000kg
Aantal 500g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447375
  • € 991.00 / 500 gram
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1309-37-1
Fe2O3
MFCD00011008
Specificatie
Iron (III) oxide
1309-37-1
Fe2O3
14,4028
Nanopowder
5.24g/mL
30 to 50nm APS
1565°C
alpha-phase
(metals basis)
MFCD00011008
159.69
98%
Odorless
Red to Brown
500g