Learn More
IRS1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-77216
Código de producto. 18230216
  • € 507.00 / 0.10mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
IRS1 Polyclonal specifically detects IRS1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
IRS1
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.02% Sodium Azide
HIRS-1, insulin receptor substrate 1, IRS-1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Human, Mouse
IgG
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
1 mg/mL
Western Blot 1-4 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2 μg/mL
P35568
IRS1
Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the center of human IRS-1. The immunogen is located within amino acids 910 - 960 of IRS-1. Amino Acid Squence: QPAPREEETGTEEYMK
0.1 mg
Autophagy, Cancer, Diabetes Research, mTOR Pathway, Nutrient Sensing in the Brain, Signal Transduction
3667
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only