Learn More
ISG15 Activating Enzyme/UBE1L Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-55032-25ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18646157
  • € 415.00 / 25µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
ISG15 Activating Enzyme/UBE1L Polyclonal specifically detects ISG15 Activating Enzyme/UBE1L in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISG15 Activating Enzyme/UBE1L
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL
D8UBA1, ubiquitin-activating enzyme E1 homolog B, UBA1B, UBA7, ubiquitin-activating enzyme E1, UBE1L, UBE2MGC12713, Ubiquitin-activating enzyme 7, Ubiquitin-activating enzyme E1 homolog, ubiquitin-activating enzyme E1-like, ubiquitin-activating enzyme E1-related protein, ubiquitin-activating enzyme-2, ubiquitin-like modifier activating enzyme 7, ubiquitin-like modifier-activating enzyme 7
Rabbit
Affinity Purified
RUO
7318
Human
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
UBA7
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:EVKRPKTVRHKSLDTALLQPHVVAQSSQEVHHAHCLHQAFCALHKFQHLHGRPPQPWDPVDAETVVGLARDLEPLKR
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only