Learn More
Hopen™ Iso Air Duckbill Cleanroom Masks
Product Code. 17754789 Shop All Medicom Products
Change view
Click to view available options
Size:
Medium
Large
Unit Size:
Pack of 300
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size Unit Size
17754789 Medium Pack of 300
17744789 Large Pack of 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17754789 missing translation for 'mfr' Hopen™ missing translation for 'supplierNo' 60.754M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
ISO Air duckbill cleanroom masks provide a large breathing chamber and are made with the Mass Balance approach from recycled materials.
  • Low particle release: Helmke drum tested for use in clean rooms
  • High filtration efficiency of particles, bacteria and viruses
  • Adaptable to users and protocols with two sizes available
  • Highly breathable thanks to a large breathing chamber
  • Softex technology limits risk of particulate contamination while reducing risk of skin irritation for the user
  • Adjustable and malleable nose clip prevents glasses from fogging up
  • ISO AIR range is manufactured in an ISO 8 classified clean room
  • Made in France
Spezifikation
Product Type Cleanroom Face Mask
Color White
Size Medium
Style Pouch
Certifications/Compliance Grade B
Cleanroom Class Class 1 (ISO 3)
For Use With (Application) Industry
Model 60.754
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.