Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, French
Product Code. p-200109843
Click to view available options
Dimensions (L x W):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminum
Laminated Polyester
Polypropylene
Unit Size:
Each
Product Code. 30280536
Brand: Brady™ 323267
Only null left
Add to basket
Add to basket
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in French.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifications
Certifications/Compliance ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/FR808/PE-150x50-1
Finish Gloss
Grade M062
Material Laminated Polyester
Quantity 1 Ea.
Mounting Type Surface Mount, Wall Mount
For Use With (Application) Facility Identification, Safety Identification
Height (English) 1.97 in.
Height (Metric) 50 mm
Thickness 0.1 mm
Width (English) 5.91 in.
Width (Metric) 150 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Shape Rectangular
Temperature Range (English) -40°F to +230°F
Languages French
Dimensions (L x W) 150 x 50 mm
Displayed Text Désinfectez la surface
Product Type Personal Hygiene Sign
Color White on Blue
Show More Show Less
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado