missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Antibody (IDH1.R132H/7328R) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-20989JF669
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Monoclonal antibody specifically detects Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, EC 1.1.1.42, IDCD, IDH, IDP, IDPC, isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, NADP(+)-specific ICDH, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal, Oxalosuccinate decarboxylase, PICD | |
| Recombinant fragment (around aa 1-200) of human Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cell Markers | |
| 3417 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| IDH1.R132H/7328R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering