Learn More
Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Antibody (OTI3G9), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-70989PCP
Produktkode 30038905
  • € 774.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Monoclonal antibody specifically detects Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1
Monoclonal
PerCP
PBS
Mouse
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat, Canine
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, KnockDown
OTI3G9
Western Blot, Immunohistochemistry, Knockout Validated
Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, EC 1.1.1.42, IDCD, IDH, IDP, IDPC, isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, NADP(+)-specific ICDH, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal, Oxalosuccinate decarboxylase, PICD
Synthetic peptide around the R132H mutation region of the human IDH conjugated to KLH
0.1 mL
Stem Cell Markers
3417
Store at 4C in the dark.
IgG1
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.