Description
- Fixation ties and slip-retardant sole
- Bound seams: tightly sewn seam is covered with garment fabric to reinforce seam protection and reduce potential for liquid and particle penetration
- Single packed
- Note: this product is not CE certified as chemical protective clothing
- Sterile model available
Specifications
Specifications
| Size | Medium |
| Material | Tyvek Flashspun HDPE |
| Latex Free | Yes |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Closure Type | Elastic Top with Ankle Ties |
| Sole Type | Anti-skid |
| Seam Type | Bound |
| For Use With (Application) | Biotech, Pharmaceutical, Medical Device Manufacturing and Electronics Industries, Other Critical or Controlled Environments |
| Mostrar más |
The user should make the risk assessment to determine the protection required.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?